Learn More
Nefopam hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16448658
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
16448658 10 mg 10 miligramos
16444537 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 16448658
Marca: Medchem Express HYB1057
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
MedChemExpress Nefopam hydrochloride (Fenazoxine hydrochloride) is a centrally-acting but non-opioid analgesic drug, for the relief of moderate to severe pain. Nefopam hydrochloride targets β-catenin protein level in mesenchymal cells in-vitro and in-vivo.
Nefopam hydrochloride (Fenazoxine hydrochloride) is a centrally-acting but non-opioid analgesic drug, for the relief of moderate to severe pain. Nefopam hydrochloride targets β-catenin protein level in mesenchymal cells in-vitro and in-vivo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nefopam hydrochloride
CAS 23327-57-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Cantidad 10 mg
Sinónimo Fenazoxine hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 12.5 mg/mL (43.13 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (43.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCOC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 289.8
Porcentaje de pureza 99.78%
Grado Research
Forma física Solid