Learn More
Clorhidrato de nefopam, LoGiCal
Código de producto. 30460989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460989 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460989 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1189.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nefopam Hydrochloride
CAS 23327-57-3
Nombres de analitos o componentes Nefopam Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H19 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-2,5-Benzoxazocine, 3,4,5,6-tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1H-2,5-Benzoxazocine, 3,4,5,6-tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-, hydrochloride (8CI,9CI), Acupan, Ajan, Fenazoxine, Fenazoxine hydrochloride, Nefopam hydrochloride, R 738, (+/-)-Nefopam hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19NO.ClH/c1-18-11-12-19-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CN1CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3C1
Nombre IUPAC 5-metil-1-fenil-1,3,4,6-tetrahidro-2,5-benzoxazocina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 289.8
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.1233 g/mol