Learn More
Nefopam-d3 N-óxido, TRC
Código de producto. 30476761
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30476761 50 mg
30466590 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30476761 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN38941750MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346603-50-6
Fórmula molecular C17H16D3NO2
Peso molecular (g/mol) 272.36
Sinónimo 3,4,5,6-Tetrahydro-5-(methyl-d3)-1-phenyl-1H-2,5-benzoxazocine 5-Oxide
Nombre IUPAC 5-oxido-1-fenil-5-(trideuteriometil)-1,3,4,6-tetrahidro-2,5-benzoxazocina-5-io
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1(=O)CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nefopam-d3 N-Oxide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19NO2/c1-18(19)11-12-20-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18/h2-10,17H,11-13H2,1H3/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1604