Learn More
Nefopam-d3 Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30482247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30482247 1 mg
30469133 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30482247 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3894021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346603-30-2
Fórmula molecular C17H16D3NO . HCl
Peso molecular (g/mol) 292.8
Sinónimo 3,4,5,6-Tetrahydro-5-(methyl-d3)-1-phenyl-1H-2,5-benzoxazocine Hydrochloride, (+/-)-Nefopam-d3 Hydrochloride, Acupan-d3, Ajan-d3, Fenazoxine-d3, Fenazoxine-d3 Hydrochloride, R 738-d3
Nombre IUPAC 1-fenil-5-(trideuteriometil)-1,3,4,6-tetrahidro-2,5-benzoxazocina; Cloruro
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])N1CCOC(c2ccccc2)c3ccccc3C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nefopam-d3 Hydrochloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19NO.ClH/c1-18-11-12-19-17(14-7-3-2-4-8-14)16-10-6-5-9-15(16)13-18;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H/i1D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1422