Learn More
Nefiracetam, TRC
Código de producto. 30474209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30474209 10 mg
1 options
Código de producto. 30474209 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN38939510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nefiracetam
CAS 77191-36-7
Fórmula molecular C14 H18 N2 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo DM-9384, DZL-221, N-(2,6-dimethylphenyl)-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2O2/c1-10-5-3-6-11(2)14(10)15-12(17)9-16-8-4-7-13(16)18/h3,5-6H,4,7-9H2,1-2H3,(H,15,17)
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN2CCCC2=O
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenilo)-2-(2-oxopirrolidina-1-il)acetamida
Peso molecular (g/mol) 246.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1368