Learn More
R&D Systems™ Nefiracetam
Código de producto. 18762584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18762584 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18762584 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2851/100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cognitive enhancer
Cognitive enhancer that displays various pharmacological effects. Activates L/N-type calcium channels, cholinergic, monoaminergic and GABAergic systems. Displays potent neuroprotective action in the retinal ischemia-reperfusion model in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nefiracetam
CAS 77191-36-7
Cantidad 100 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C14H18N2O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.3
Pureza >99%
Peso molecular 246.31