Learn More
Nefiracetam, MedChemExpress
Código de producto. 16468246
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16468246 100 mg 100 miligramos
16404337 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16468246 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0340
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Nefiracetam is a GABAergic, cholinergic, and monoaminergic neuronal systems enhancer for Ro 5-4864-induced convulsions.
Nefiracetam is a GABAergic, cholinergic, and monoaminergic neuronal systems enhancer for Ro 5-4864-induced convulsions.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nefiracetam
CAS 77191-36-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H18N2O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo DM9384 DZL-221
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (406.01 mM)
SMILES O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)CN2C(CCC2)=O
Peso molecular (g/mol) 246.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.3
Porcentaje de pureza 99.39%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation