Learn More
Nefazodona Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30477358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477358 10 mg 10 miligramos
30474424 100 mg -
30474948 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30477358 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN38910010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82752-99-6
Peso molecular (g/mol) 506.47
SMILES Cl.CCC1=NN(CCCN2CCN(CC2)c3cccc(Cl)c3)C(=O)N1CCOc4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nefazodone, Hydrochloride
Fórmula molecular C25H33Cl2N5O2