Learn More
Nefazodona Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30474424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474424 100 mg -
30474948 50 mg -
30477358 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474424 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN389100100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82752-99-6
Peso molecular (g/mol) 506.47
Sinónimo 3H-1,2,4-Triazol-3-one, 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-5-ethyl-2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-, hydrochloride (1:1)3H-1,2,4-Triazol-3-one, 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-5-ethyl-2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-, monohydrochloride (9CI), BMY 13754, BMY 13754-1, Dutonin, MJ 13754-1, Nefazodone hydrochloride, Serazone, Serzone
Nombre IUPAC 2-[3-[4-(3-clorofenil)piperazina-1-il]propil]-5-etil-4-(2-fenoxietil)-1,2,4-triazol-3-una; Cloruro
SMILES Cl.CCC1=NN(CCCN2CCN(CC2)c3cccc(Cl)c3)C(=O)N1CCOc4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nefazodone Hydrochloride
Fórmula molecular C25 H32 Cl N5 O2 . Cl H
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H32ClN5O2.ClH/c1-2-24-27-31(25(32)30(24)18-19-33-23-10-4-3-5-11-23)13-7-12-28-14-16-29(17-15-28)22-9-6-8-21(26)20-22;/h3-6,8-11,20H,2,7,12-19H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.2011