Learn More
Nefazodone hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Nefazodone hydrochloride (BMY-13754) is a potent and selective 5HT2A (Ki=5.8 nM) antagonist with moderate inhibition of 5-HT and noradrenaline uptake (IC50 of 290 and 300 nM, respectively). Nefazodone hydrochloride is a phenylpiperazine antidepressant with less alpha-adrenergic blocking activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nefazodone hydrochloride |
| CAS | 82752-99-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H33Cl2N5O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | BMY-13754 MJ-13754-1 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (98.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (3.95 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N(CCCN2CCN(C3=CC=CC(Cl)=C3)CC2)N=C(CC)N1CCOC4=CC=CC=C4.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 506.47 |
| Mostrar más |