Learn More
Clorhidrato de nefazodona, LoGiCal
Código de producto. 30459340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459340 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459340 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0591.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nefazodone Hydrochloride
CAS 82752-99-6
Nombres de analitos o componentes Nefazodone Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C25 H32 Cl N5 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3H-1,2,4-Triazol-3-one, 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-5-ethyl-2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-, hydrochloride (1:1)3H-1,2,4-Triazol-3-one, 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-5-ethyl-2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-, monohydrochloride (9CI), BMY 13754, BMY 13754-1, Dutonin, MJ 13754-1, Nefazodone hydrochloride, Serazone, Serzone
Fórmula InChI InChI=1S/C25H32ClN5O2.ClH/c1-2-24-27-31(25(32)30(24)18-19-33-23-10-4-3-5-11-23)13-7-12-28-14-16-29(17-15-28)22-9-6-8-21(26)20-22;/h3-6,8-11,20H,2,7,12-19H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCC1=NN(CCCN2CCN(CC2)c3cccc(Cl)c3)C(=O)N1CCOc4ccccc4
Nombre IUPAC 2-[3-[4-(3-clorofenil)piperazin-1-il]propil]-5-etil-4-(2-fenoxietil)-1,2,4-triazol-3-ona;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 506.47
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.2011 g/mol