Learn More
Nefamide, TRC
Código de producto. 30471928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30471928 100 mg
30481852 10 mg
30482350 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30471928 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN389110100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24833-47-4
Fórmula molecular C17H17NO3
Peso molecular (g/mol) 283.32
Sinónimo 2-Benzoyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbenzamide, o-Benzoyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbenzamide
Nombre IUPAC 2-benzoilo-N-(2-hidroxietil)-N-metilbenzamida
SMILES CN(CCO)C(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nefamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17NO3/c1-18(11-12-19)17(21)15-10-6-5-9-14(15)16(20)13-7-3-2-4-8-13/h2-10,19H,11-12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.1208