Learn More
Aceite de neem, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Neem Oil |
| CAS | 8002-65-1 |
| Cantidad | 1 kg |
| Sinónimo | Azadirachta indica oil, Azadirachta indica seed oil, Margosa oil, Margosa seed oil, Melia azadirachta oil, Melia azadirachta seed oil, Neem Indica, Neem seed oil |