Learn More
Thermo Scientific™ Agujas para jeringas de cebado tipo Luer-Lok
Código de producto. 10035934 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Calibre de aguja Tamaño de la unidad
10035934 22 G paquete de 2
1 options
Código de producto. 10035934 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 365RNL22
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Las agujas Thermo Scientific™ para jeringas de cebado Luer-LOK están disponibles para jeringas con agujas extraíbles.
Las agujas Thermo Scientific™ para jeringas de cebado Luer-LOK están disponibles para jeringas con agujas extraíbles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agujas para jeringas de cebado Luer-Lok; calibre de 22; 2 in de longitud de la aguja; paq. de 2
Calibre de aguja 22 G
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Aguja de jeringa
Longitud de la aguja (métrico) 50,8 mm
Para utilizar con (equipo) Jeringa para muestreadores automáticos LC
Tipo de conexión Extraíble
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.