Descripción
- Intercambiables
- Husillo de válvula de PTFE
- Tapón de PP y dispositivo de retención
- Abertura de la válvula de 0 a 2,5 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Husillo de válvula |
| Diámetro (métrico) | Entre 0 y 2,5 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Incluye | Dispositivo de retención |