Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Llave de paso de válvula de aguja para desecadores
Código de producto. 10054320
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
10054320 8 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10054320 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 02842404
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Llave de paso de válvula de aguja de tubo lateral para desecadores
  • Cono: NS 24/29
  • Calibre: NW 2,5 mm
  • Husillo: Politetrafluoroetileno (PTFE)
  • Conexión de manguera: diámetro exterior de 8 mm
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
  • Unidad de embalaje: 1 unidad
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Descripción Cono: NS 24/29; calibre: NW 2,5 mm
Material Vidrio de borosilicato de 3.3, PTFE
Cantidad 1