Learn More
Aalborg™ Válvula de aguja para caudalímetro de acero inoxidable
Código de producto. 11812360
Change view
Click to view available options
Caudal de aire:
20000 mL/min
60000 mL/min
Caudal:
1200 ml/min
3500 ml/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal de aire Caudal unitSize
11812360 60000 mL/min 3500 ml/min cada uno
11788808 20000 mL/min 1200 ml/min 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11812360 Proveedor Aalborg™ N.º de proveedor VCHSV
Estas válvulas versátiles, resistentes y fiables son adecuadas para instrumentos de laboratorio, de sobremesa o para controlar el caudal OEM. La válvula de aguja Aalborg™ para el caudalímetro de acero inoxidable está diseñada para controlar una amplia gama de caudales de líquidos y gases.
  • Disponible en tres tamaños de aguja de orificio superpuestos de una manera cómoda.
  • Estas válvulas versátiles, resistentes y fiables son adecuadas para instrumentos de laboratorio, de sobremesa o para controlar el caudal OEM.
  • Las válvulas se ofrecen con patrones de caudal recto (T) o de 90 grados (L). Todas las válvulas se suministran con 3,17 mm (1/8 in). Puertos de entrada y salida de FNPT.
  • Los cartuchos de válvula también son intercambiables con las válvulas integradas de la línea ’de productos de medidores de flujo de las series P, T, S y G de Aalborg.
  • Cierre hermético de burbujas
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Caudalímetro de gas/líquido de 150 mm
Tipo Válvula estándar
Caudal de aire 60000 mL/min
Caudal 3500 ml/min
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) 121 °C