Learn More
Nedocromil, MedChemExpress
Código de producto. 16485688
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485688 10 mg 10 miligramos
16428387 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16485688 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13448
MedChemExpress Nedocromil suppresses the action or formation of multiple mediators, including histamine, leukotriene C4 (LTC4), and prostaglandin D2 (PGD2).
Nedocromil suppresses the action or formation of multiple mediators, including histamine, leukotriene C4 (LTC4), and prostaglandin D2 (PGD2).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nedocromil
CAS 69049-73-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H17NO7
Cantidad 10 mg
Sinónimo FPL 59002
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (44.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C2=CC3=C(N(CC)C(C(O)=O)=CC3=O)C(CCC)=C2O1)=O)O
Peso molecular (g/mol) 371.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.34
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation