Learn More
Nedaplatin, MedChemExpress
Código de producto. 16471967
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471967 50 mg 50 miligramos
16425818 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16471967 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13700
MedChemExpress Nedaplatin (NSC 375101D) is a derivative of cisplatin and DNA damage agent.
Nedaplatin (NSC 375101D) is a derivative of cisplatin and DNA damage agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nedaplatin
Forma física Powder
CAS 95734-82-0
Color Amarillo claro
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C2H8N2O3Pt
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo NSC 375101D
Información de solubilidad H2O : 13.6 mg/mL (44.86 mM; Need ultrasonic and warming; DMSO can inactivate Nedaplatin's activity) ∣DMF : 1 mg/mL (3.30 mM; Need ultrasonic; DMSO can inactivate Nedaplatin's activity)
SMILES O=C1C[O-][Pt+2](N)(N)[O-]1
Peso molecular (g/mol) 303.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.18
Porcentaje de pureza 98.0%