Learn More
Nectandrina B, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nectandrin B |
| CAS | 74683-16-2 |
| Fórmula molecular | C20H24O5 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (2α,3β,4β,5α)-4,4'-(tetrahydro-3,4-dimethyl-2,5-furandiyl)bis[2-methoxyphenol, rel-4,4'-[(2R,3R,4S,5S)-Tetrahydro-3,4-dimethyl-2,5-furandiyl]bis[2-methoxyphenol], Calophyllin, Malabaricanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24O5/c1-11-12(2)20(14-6-8-16(22)18(10-14)24-4)25-19(11)13-5-7-15(21)17(9-13)23-3/h5-12,19-22H,1-4H3/t11-,12+,19-,20+ |
| SMILES | C[C@H]1[C@@H](C)[C@H](C2=CC=C(O)C(OC)=C2)O[C@@H]1C3=CC(OC)=C(O)C=C3 |
| Nombre IUPAC | 4,4'-((2R,3R,4S,5S)-3,4-dimetiltetrahidrofurano-2,5-diil)bis(2-metoxifenol) |
| Peso molecular (g/mol) | 344.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.16 |