Learn More
NecroX-5, MedChemExpress
Código de producto. 16433928
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16433928 10 mg 10 miligramos
16430287 50 mg 50 miligramos
16426647 5 mg 5 miligramos
16422916 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16433928 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY104015
MedChemExpress NecroX-5 is a derivative of the NecroX, reduces intracellular calcium concentration, and possesses anti-inflammatory and anti-cancer activity.
NecroX-5 is a derivative of the NecroX, reduces intracellular calcium concentration, and possesses anti-inflammatory and anti-cancer activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NecroX-5
CAS 1383718-29-3
Color Light Brown to Black
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H39N3O9S3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 170 mg/mL (263.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S1(CCN(CC2=CC3=C(NC(C4=CC=CC=C4)=C3)C(NCC5CCOCC5)=C2)CC1)=O.CS(=O)(O)=O.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 645.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 645.81
Porcentaje de pureza 98.52%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death