Learn More
Necrosulfonamida, TRC
Código de producto. 30471381
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30471381 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30471381 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN388600100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Necrosulfonamide
CAS 432531-71-0
Fórmula molecular C18H15N5O6S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo N-[4-[[(3-Methoxypyrazinyl)amino]sulfonyl]phenyl]-3-(5-nitro-2-thienyl)-2-propenamide, (E)-N-[4-[N-(3-methoxypyrazin-2-yl)sulfamoyl]phenyl]-3-(5-nitrothiophene-2-yl)acrylamide
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15N5O6S2/c1-29-18-17(19-10-11-20-18)22-31(27,28)14-6-2-12(3-7-14)21-15(24)8-4-13-5-9-16(30-13)23(25)26/h2-11H,1H3,(H,19,22)(H,21,24)/b8-4+
SMILES COc1nccnc1NS(=O)(=O)c2ccc(NC(=O)\C=C\c3ccc(s3)[N+](=O)[O-])cc2
Nombre IUPAC (E)-N-[4-[(3-metoxipirazin-2-il)sulfamoil]fenil]-3-(5-nitrotiofen-2-il)prop-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 461.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.0464
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.