Learn More
Necrostatin 2 S enantiomer, MedChemExpress
Código de producto. 16456118
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16456118 10 mg 10 miligramos
16448717 5 mg 5 miligramos
16442257 50 mg 50 miligramos
16441429 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16456118 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14622B
MedChemExpress Necrostatin 2 S enantiomer is the S enantiomer of Necrostatin 2.
Necrostatin 2 S enantiomer is the S enantiomer of Necrostatin 2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Necrostatin 2 S enantiomer
Forma física Solid
CAS 852391-20-9
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H12ClN3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (180.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C)C([C@H](CC2=CNC3=C2C=CC=C3Cl)N1)=O
Peso molecular (g/mol) 277.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.71
Porcentaje de pureza 99.58%