Learn More
Necrostatin 2 racemate, MedChemExpress
Código de producto. 16446118
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16446118 10 mg 10 miligramos
16438717 5 mg 5 miligramos
16432257 50 mg 50 miligramos
16431429 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16446118 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14622A
MedChemExpress Necrostatin 2 racemate (Nec-1S), the Nec-1 stable, is a potent and specific RIPK1 inhibitor lacking the IDO-targeting effect.
Necrostatin 2 racemate (Nec-1S), the Nec-1 stable, is a potent and specific RIPK1 inhibitor lacking the IDO-targeting effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Necrostatin 2 racemate
Forma física Solid
CAS 852391-15-2
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H12ClN3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Necrostatin 1S Nec-1S 7-Cl-O-Nec1
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (180.04 mM)
SMILES ClC1=C2C(C(CC3C(N(C)C(N3)=O)=O)=CN2)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 277.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.71
Porcentaje de pureza 99.65%