Learn More
Necrostatin 2, MedChemExpress
Código de producto. 16436118
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16436118 10 mg 10 miligramos
16428717 5 mg 5 miligramos
16422257 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16436118 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14622
MedChemExpress Necrostatin 2 is a potent necroptosis inhibitor. EC50 for inhibition of necroptosis in FADD-deficient Jurkat T cells treated with TNF-α is 0.05 μM. Necrostatin 2 is also a RIPK1 inhibitor.
Necrostatin 2 is a potent necroptosis inhibitor. EC50 for inhibition of necroptosis in FADD-deficient Jurkat T cells treated with TNF-α is 0.05 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Necrostatin 2
Forma física Solid
CAS 852391-19-6
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H12ClN3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (360.09 mM)
SMILES ClC1=C2C(C(C[C@@H]3C(N(C)C(N3)=O)=O)=CN2)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 277.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.71
Porcentaje de pureza 99.53%