Learn More
Necrostatina-1, TRC
Código de producto. 30476524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30476524 10 mg
30483890 50 mg
30480354 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476524 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN38855010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4311-88-0
Fórmula molecular C13 H13 N3 O S
Peso molecular (g/mol) 259.33
Sinónimo 5-(1H-Indol-3-ylmethyl)-3-methyl-2-thioxo-4-imidazolidinone
Nombre IUPAC 5-(1H-indol-3-ilmetil)-3-metil-2-sulfanilidenoimidazolidin-4-ona
SMILES CN1C(=S)NC(Cc2c[nH]c3ccccc23)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Necrostatin-1
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13N3OS/c1-16-12(17)11(15-13(16)18)6-8-7-14-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,11,14H,6H2,1H3,(H,15,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0779