Learn More
Necrostatina-1, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mg
Tamaño de la unidad:
20 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15446849 20 mg 20 miligramos
1 options
Código de producto. 15446849 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65341.F+
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La necrostatina-1 funciona como un inhibidor alostérico del receptor de dominio de muerte asociado a la cinasa adaptadora RIP (RIP1) en la vía de la necroptosis. Mientras afecta a esta ruta distinta de la muerte celular, la necrostatina-1 no presenta ninguna pe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Necrostatin-1
CAS 4311-88-0
Color Amarillo
Fórmula molecular C13H13N3OS
Número MDL MFCD00056916
Cantidad 20 mg
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo necrostatin-1, mth-dl-tryptophan, nec-1, necrostatin 1, 5-1h-indol-3-ylmethyl-3-methyl-2-thioxo-4-imidazolidinone, mth-trp, methyl-thiohydantoin-tryptophan, necroptotic inhibitor, nec-1, 5-1h-indol-3-ylmethyl-3-methyl-2-sulfanylideneimidazolidin-4-one, 4-imidazolidinone, 5-1h-indol-3-ylmethyl-3-methyl-2-thioxo
Información de solubilidad Soluble in DMSO (10-25mg/ml),100% ethanol (6mg/ml),and methanol (5mg/ml).
Clave InChI TXUWMXQFNYDOEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=O)C(NC1=S)CC2=CNC3=CC=CC=C32
Nombre IUPAC 5-(1H-indol-3-ilmetil)-3-metil-2-sulfanilidenoimidazolidin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 259.327
PubChem CID 2828334
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.33
Forma física Polvo
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.