Learn More
Necrostatin-1, MedChemExpress
Código de producto. 16496916
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16496916 100 mg 100 miligramos
16422877 50 mg 50 miligramos
16406808 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496916 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15760
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Necrostatin-1 (Nec-1) is a potent and cross the blood-brain barrier necroptosis inhibitor with an EC50 of 490 nM in Jurkat cells. Necrostatin-1 inhibits RIP1 kinase (EC50=182 nM). Necrostatin-1 is also an IDO inhibitor.
Necrostatin-1 (Nec-1) is a potent and cross the blood-brain barrier necroptosis inhibitor with an EC50 of 490 nM in Jurkat cells. Necrostatin-1 inhibits RIP1 kinase (EC50=182 nM). Necrostatin-1 is also an IDO inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Necrostatin-1
Forma física Powder
CAS 4311-88-0
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H13N3OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Nec-1
Información de solubilidad DMSO : ≥ 46 mg/mL (177.38 mM)
SMILES O=C(C(CC1=CNC2=C1C=CC=C2)N3)N(C)C3=S
Peso molecular (g/mol) 259.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.33
Porcentaje de pureza 98.96%