Learn More
Tocris Bioscience™ NECA
Descripción
High affinity adenosine receptor agonist (Ki values are 6.2, 14, and 20 nM for human A3, A1 and A2A receptors respectively; EC50 = 2.4 μM for human A2B). Inhibits platelet aggregation and is centrally active in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NECA |
| Cantidad | 50 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.3 |
| Pureza | 98% |
| Peso molecular | 308.30 |