Learn More
Nebivolol, TRC
Código de producto. 30136897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136897 250 mg 250 miligramos
17984405 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136897 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN387933250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99200-09-6
Fórmula molecular C22H25F2NO4
Peso molecular (g/mol) 405.44
Sinónimo α,α'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol];
Nombre IUPAC 1-(6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromeno-2-il)-2-[[2-(6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromeno-2-il)-2-hidroxietil]amino]etanol
SMILES FC1=CC=C2C(CCC(C(O)CNCC(O)C3CCC4=CC(F)=CC=C4O3)O2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nebivolol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25F2NO4/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.1752
Porcentaje de pureza >95%