Learn More
Nebivolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nebivolol |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H25F2NO4/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 405.1752 |
| Porcentaje de pureza | >95% |