Learn More
(-)-Nebivolol, TRC
Código de producto. 17954885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17954885 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 17954885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3878951MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Nebivolol
CAS 118457-16-2
Fórmula molecular C22 H25 F2 N O4
Cantidad 1 mg
Sinónimo (αS,α'S,2R,2'S)-α,α'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol, 2H-1-Benzopyran-2-methanol, α,α'-[iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-, [2S-[2R*[R*[R*(S*)]]]]-, (-)-Nebivolol, (αS,α'S,2R,2'S)-α,α'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol], Levonebivolol, R 67145, l-Nebivolol, (R,S,S,S)-Nebivolol
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25F2NO4/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2/t17-,18-,21-,22+/m0/s1
SMILES O[C@@H](CNC[C@H](O)[C@H]1CCc2cc(F)ccc2O1)[C@@H]3CCc4cc(F)ccc4O3
Nombre IUPAC (1S)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromeno-2-il]-2-[[(2S)-2-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromeno-2-il]-2-hidroxietil]amino]etanol
Peso molecular (g/mol) 405.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.1752