Learn More
(+)-Nebivolol, TRC
Código de producto. 30466589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30466589 0.5 mg -
30472987 2.5 mg 2.50 miligramo
30482893 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30466589 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3878960.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118457-15-1
Fórmula molecular C22 H25 F2 N O4
Peso molecular (g/mol) 405.44
Sinónimo (αR,α'R,2R,2'S)-α,α'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol, 2H-1-Benzopyran-2-methanol, α,α'-[iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-, [2R-[2R*[R*[R*(S*)]]]]-, (+)-Nebivolol, (S,R,R,R)-Nebivolol, (αR,α'R,2R,2'S)-α,α'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol], Dexnebivolol, R 67138, d-Nebivolol
Nombre IUPAC (1R)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromeno-2-il]-2-[[(2R)-2-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromeno-2-il]-2-hidroxietil]amino]etanol
SMILES O[C@H](CNC[C@@H](O)[C@H]1CCc2cc(F)ccc2O1)[C@@H]3CCc4cc(F)ccc4O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Nebivolol
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25F2NO4/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2/t17-,18-,21-,22+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.1752