Learn More
(+)-Hidrocloruro de nebivolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-Nebivolol Hydrochloride |
| CAS | 213132-06-0 |
| Fórmula molecular | C22H25F2NO4.HCl |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (αR,α'R,2R,2'S)-α,α'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol Hydrochloride (1:1) (9Cl), (R,R,R,S)-Nebivolol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H/t17-,18-,21-,22+;/m1./s1 |
| SMILES | O[C@@H]([C@]1([H])OC(C(CC1)=C2)=CC=C2F)CNC[C@H]([C@@](CCC3=C4)([H])OC3=CC=C4F)O.Cl |
| Nombre IUPAC | (1R)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il]-2-[[(2R)-2-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il]-2-hidroxietil]amino]etanol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 441.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 441.1518 |