Learn More
Clorhidrato de nebivolol, TRC
Código de producto. 30466409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466409 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30466409 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN38793510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Nebivolol Hydrochloride
CAS 152520-56-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C22 H25 F2 N O4 . Cl H
Cantidad 10 mg
Sinónimo (αR,α'R,2R,2'S)-rel-α,α'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol hydrochloride (1:1), (αR,α'R,2R,2'S)-rel-α,α'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol hydrochloride, [2R*[R*[R*(S*)]]]-(±)-α,α'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol hydrochloride, Nebicard, Nebilet, Nebivolol hydrochloride, Nodon, R 067555
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H/t17-,18-,21-,22+;/m1./s1
SMILES Cl.O[C@H](CNC[C@@H](O)[C@H]1CCc2cc(F)ccc2O1)[C@@H]3CCc4cc(F)ccc4O3
Nombre IUPAC (1R)-1-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il]-2-[[(2R)-2-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il]-2-hidroxietil]amino]etanol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 441.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.1518
Porcentaje de pureza >95