Spécification
| Nombre del producto químico o material | Nebivolol hydrochloride |
| CAS | 152520-56-4 |
| Punto de fusión | 226.0°C |
| Fórmula molecular | C22H26ClF2NO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Clave InChI | JWEXHQAEWHKGCW-BIISKSHESA-N |
| SMILES | [H+].[Cl-].O[C@@H](CNC[C@H](O)[C@@H]1CCC2=CC(F)=CC=C2O1)[C@H]1CCC2=CC(F)=CC=C2O1 |
| Nombre IUPAC | cloruro de hidrógeno (1S)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]-2-{[(2S)-2-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-il]-2-hidroxietil]amino}etan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 441.90 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 441.9 |