Learn More
R&D Systems™ Nebivolol hydrochloride
Descripción
Highly selective β1-adrenoceptor antagonist (Ki values are 0.88, 20, 44, 700, 1160, 2400 and 4000 nM at β1, 5-HT1A, β2, 5-HT2, α1, H1 and D2 receptors respectively). Induces vasodilation via a nitric oxide- and cGMP-dependent mechanism (EC50 = 11.36 μM in renal arteries) and displays antihypertensive activity in vivo. GRK/β -arrestin biased agonist at the β2 adrenoceptor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nebivolol hydrochloride |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 441.9 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 445.924 |