Learn More
Neamine, TRC
Código de producto. 17994495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17994495 10 mg 10 miligramos
17954335 25 mg 25 miligramos
17952665 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994495 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN38601010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3947-65-7
Fórmula molecular C12 H26 N4 O6
Peso molecular (g/mol) 322.36
Sinónimo 2-Deoxy-4-O-(2,6-diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-streptamine, Neomycin A (6CI,7CI,8CI), (+)-Neamine, Dekamycin V, Neamin, Neamine, Nebramycin X, Negamicin, O-2,6-Diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl-(1' ' ’4)-1,3-diamino-1,2,3-trideoxy-D-myo-inositol, ST 7, Neomycin Imp. A (EP), GW 318764X
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R,6R)-5-amino-2-(aminometil)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-2,3-dihidroxiciclohexil]oxixosan-3,4-diol
SMILES NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H26N4O6/c13-2-5-8(18)9(19)6(16)12(21-5)22-11-4(15)1-3(14)7(17)10(11)20/h3-12,17-20H,1-2,13-16H2/t3-,4+,5-,6-,7+,8-,9-,10-,11-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.1852
Porcentaje de pureza >95%