Learn More
Sal de disulfato de neamina, TRC
Código de producto. 30478327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478327 250 mg 250 miligramos
30471791 100 mg 100 miligramos
30477951 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478327 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN386005250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Neamine Disulfate Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12H30N4O14S2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-Deoxy-4-O-(2,6-diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-streptamine Disulfate Salt, Neomycin A Disulfate Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C12H26N4O6/c13-2-5-8(18)9(19)6(16)12(21-5)22-11-4(15)1-3(14)7(17)10(11)20/h3-12,17-20H,1-2,13-16H2/t3-,4+,5-,6-,7+,8-,9-,10-,11-,12-/m1/s1
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](N)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](N)C[C@@H]2N)O[C@@H]1CN
Peso molecular (g/mol) 518.52
Porcentaje de pureza >95