Learn More
Thermo Scientific™ Reactivos de extracción nuclear y citoplasmática NE-PER™
Código de producto. 10309383 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
75 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
15 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10309383 75 mL 1 set
11865694 15 mL 15 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10309383 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 78835
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice una lisis celular eficaz y extraer fracciones independientes de proteínas citoplasmáticas y nucleares en menos de dos horas con este kit de fraccionamiento subcelular.
El kit de extracción nuclear y citoplasmática Thermo Scientific™ NE-PER permite realizar una lisis celular eficaz y extraer fracciones independientes de proteínas citoplasmáticas y nucleares en menos de dos horas.
El kit NE-POR es un método de extracción de proteínas nucleares que implica una lisis simple y escalonada de las células, así como un aislamiento centrífugo de fracciones de proteínas citoplasmáticas y nucleares. Las únicas herramientas necesarias son pipetas, tubos y microcentrífugas de sobremesa. Los reactivos NE-PER solubilizan y separan de manera eficaz las proteínas citoplasmáticas y nucleares en fracciones con una reducción al mínimo de la contaminación cruzada o las interferencias de ARNm y ADN genómico. Una vez desaladas o diluidas, las proteínas aisladas pueden utilizarse para realizar inmunoensayos y experimentos de interacción de proteínas, tales como ensayos de cambio de movilidad (EMSA), coinmunoprecipitación (co-IP) y ensayos de precipitación.
Características destacadas:
  • Rápido: obtención de fracciones nucleares y citoplasmáticas en menos de dos horas
  • Probado: se hace referencia al kit de NE-PER en más de 950 publicaciones distintas
  • Ampliable: dos tamaños de kit para la producción de extractos de células y tejidos
  • Práctico: instrucciones simples que no requieren ultracentrifugación por gradientes
  • Compatible: uso en análisis posteriores, incluidos inmunotransferencia (Western blot), ensayos con cambio de gel, ensayos de proteínas, ensayos con genes marcadores y ensayos de actividad enzimática
Incluye:
Dos tamaños de kit, cada uno de los cuales contiene tres tampones y soluciones de detergente
Compatible con:
Kit de quimioluminiscencia EMSA Thermo Scientific LightShift (referencia de ref. 20148)
Requisitos de almacenamiento:
Tras su recepción, almacenar los componentes del kit a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Reactivo de extracción nuclear y citoplasmática
Contenido y almacenamiento Al recibirlo, guarde los componentes del kit a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Ambiente
Formulario Líquido
Línea de productos NE-PER
Tampón Tampón de lisis
Tipo de reactivo Tampón de lisis celular, solución detergente, fraccionamiento subcelular
Cantidad 75 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • NE-PER Nuclear and Cytoplasmic Extraction Reagents
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: non ionic detergent