Learn More
HUBER Manguera de silicona, sin presión, S-180-NW8
Descripción
- Diseñada específicamente para su uso en aplicaciones sin presión y con agua de refrigeración.
- Hecha de silicona.
- Termorresistente.
- No debe usarse con termofluidos que contengan silicona.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Caucho de silicona |
| Longitud global (métrico) | 1 m |