Learn More
HUBER Manguera, sin presión, NBR NW8
Descripción
- Manguera NBR-NW8
- NBR
- Temperatura mínima: de -25 °C
- Temperatura máxima: de 110 °C
- Longitud: Variable
- Diámetro interno: 8 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 8 mm |
| Material | Nitrilo |
| Para utilizar con (aplicación) | Transferencia de líquidos |
| Flexibility | Los tubos |