Learn More
NE 52-QQ57, MedChemExpress
Código de producto. 16479976
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479976 50 mg 50 miligramos
16474676 100 mg 100 miligramos
16463568 10 mg 10 miligramos
16406297 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16479976 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101784
MedChemExpress NE 52-QQ57 is a selective, and orally available GPR4 antagonist with an IC50 of 70 nM. NE 52-QQ57 has anti-inflammatory activity.
NE 52-QQ57 is a selective, and orally available GPR4 antagonist with an IC50 of 70 nM. NE 52-QQ57 has anti-inflammatory activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NE 52-QQ57
Forma física Solid
CAS 1401728-56-0
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H28N6O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (48.02 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 5 with HCl and heat to 60°C)
SMILES CCC1=NN(C(C)=CC(C)=N2)C2=C1CC3=CC=C(C4=NN=C(C5CCNCC5)O4)C=C3
Peso molecular (g/mol) 416.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.52
Porcentaje de pureza 98.5%