Learn More
NE 10790, MedChemExpress
Descripción
NE 10790, a poor farnesyl pyrophosphate synthase inhibitor, is a phosphonocarboxylate analogue of the potent bisphosphonate risedronate and is a weak antiresorptive agent.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NE 10790 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 152831-36-2 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C8H10NO6P |
| Sinónimo | 3-PEHPC |
| Información de solubilidad | 0.1 M NaOH : 20 mg/mL (80.93 mM; ultrasonic and adjust pH to 6 with NaOH) ∣H2O : 5 mg/mL (20.23 mM; ultrasonic and adjust pH to 6 with NaOH) |
| SMILES | OC(C(O)=O)(P(O)(O)=O)CC1=CC=CN=C1 |
| Mostrar más |