Learn More
Clorhidrato de NE 100, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methoxy-3-(2-phenylethoxy)-N,N-dipropyl-benzeneethanamine Hydrochloride |
| CAS | 149409-57-4 |
| Fórmula molecular | C23H34ClNO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | NE 100 Hydrochloride, 4-Methoxy-3-(2-phenylethoxy)-N,N-dipropyl-benzeneethanamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H33NO2.ClH/c1-4-15-24(16-5-2)17-13-21-11-12-22(25-3)23(19-21)26-18-14-20-9-7-6-8-10-20;/h6-12,19H,4-5,13-18H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CCCN(CCC)CCc1ccc(OC)c(OCCc2ccccc2)c1 |
| Nombre IUPAC | N-[2-[4-metoxi-3-(2-feniletoxi)fenil]etil]-N-propilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 391.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 391.2278 |