missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NDUFS5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15923775
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15923775 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15923775 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA577264

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

NDUFS5 Polyclonal Antibody

NDUFS5 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NDUFS5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica NDUFS5
N.º de referencia del gen O43920
Alias de gen AI256693; CI-15 kDa; CI15K; CI-15k; Complex I-15 kDa; NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 5; NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 5, 15kDa (NADH-coenzyme Q reductase); NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 5b, 15kDa (NADH-coenzyme Q reductase); NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 5; NADH:ubiquinone oxidoreductase 15 kDa IP subunit; NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit S5; NADH-ubiquinone oxidoreductase 15 kDa subunit; Ndufs5; Ndufs5b
Símbolos de los genes NDUFS5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to amino acids 51-106 of Human NDUFS5.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4725
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.