missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NDUFB9 Monoclonal Antibody (OTI13H11), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17547231
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17547231 30 μL 30 microlitros
17527231 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17547231 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA502568S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NDUFB9 Monoclonal antibody specifically detects NDUFB9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno NDUFB9
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI13H11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Ndufb9
N.º de referencia del gen Q9Y6M9
Alias de gen 1190008J14Rik; B22; CI-B22; complex I B22 subunit; complex I-B22; EGK_19260; LYR motif-containing protein 3; LYRM3; NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 9; NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 9, 22kDa; NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 9; NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit B9; NADH-ubiquinone oxidoreductase B22 subunit; NDUFB9; UQOR22
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human fragment corresponding to amino acids 3-179 of human NDUFB9 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4715
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.