Learn More
Corning™ Accesorio para incubadora de agitación LSE™, abrazaderas de plástico
Código de producto. 16813440 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
16813440 1000 mL -
16803440 125 mL -
16279601 250 mL cada uno
16289601 500 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16813440 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 480152
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.35€
    58.11€ / paquete de 1
    Ahorro 3.24€
    5% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para usar con LSE Incubadora con agitación
Fabricadas con polipropileno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite 1000 mL
Tipo de producto Pinzas
Para utilizar con (equipo) LSE Incubadora de sobremesa con agitación