Learn More
NDelta-Boc-Nalfa-Fmoc-D-ornitina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15479368 5 g 5 g
15469368 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15479368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62930.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 118476-89-4 | C25H30N2O6 | 454.523 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118476-89-4
Fórmula molecular C25H30N2O6
Peso molecular (g/mol) 454.523
Número MDL MFCD00077065
Clave InChI JOOIZTMAHNLNHE-OAQYLSRUSA-N
Sinónimo fmoc-d-orn boc-oh, n-fmoc-n'-boc-d-ornithine, 2r-5-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pentanoic acid, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, fmoc-n'-boc-d-ornithine, ambotzfaa1492, fmoc-nd-boc-d-ornithine, n-alpha-fmoc-nd-t-boc-d-ornithine, r-n5-tert.-butoxy-carbonyl-n2-9-fluorenylmethoxycarbonyl-ornithine, 2r-5-tert-butoxycarbonylamino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino pentanoic acid
PubChem CID 13996154
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-5-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ndelta-Boc-Nalpha-Fmoc-D-ornithine
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.52
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo