Learn More
Ndelta-Boc-L-ornitina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429258 5 g 5 g
15419258 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62774.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13650-49-2 | C10H20N2O4 | 232.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13650-49-2
Fórmula molecular C10H20N2O4
Peso molecular (g/mol) 232.28
Número MDL MFCD00037219
Clave InChI GLZZMUULAVZVTA-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo h-orn boc-oh, n-delta-boc-l-ornithine, boc-l-orn-oh, s-2-amino-5-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, ndelta-boc-l-ornithine, n-, a-boc-l-ornithine, l-ornithine, n5-1,1-dimethylethoxy carbonyl, n-epsilon-t-butyloxycarbonyl-l-ornithine, n∼5∼-tert-butoxycarbonyl-l-ornithine, s-2-amino-5-tert-butoxycarbonylamino-pentanoic acid
PubChem CID 6993436
Nombre IUPAC Ácido pentanoico (2S)-2-amino-5-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ndelta-Boc-L-ornithine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.28
Porcentaje de pureza 98%